Learn More
Corning™ Lame de culture multipuits en verre BioCoat™ Collagen I
GREENER_CHOICE
Code produit 10595431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
4
8
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits unitSize
10595431 8 12 pièces
10219841 4 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit 10595431 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354630
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Idéaux pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Le collagène I, présent dans la plupart des tissus et des organes, est le plus abondant dans le derme, les tendons et les os. Il fait partie intégrante de la structure qui maintient les cellules et les tissus ensemble ; il a aussi été reconnu comme une matrice utile pour améliorer la culture cellulaire. L’utilisation in vitro du collagène peut exercer des effets sur l’adhérence, la morphologie, la croissance, la migration et la différentiation d’une variété de types de cellule.
Applications :
  • Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
  • Expansion rapide des populations cellulaires
  • Culture sans sérum ou à sérum réduit
  • Dosages d’adhésion de cellules
  • Améliorer la survie des cellules primaires en culture
Source
  • Tendon de queue de rat
Contrôle de la qualité
  • Testée pour sa capacité à favoriser l’adhérence et la propagation des cellules de fibrosarcome humain HT-1080
  • Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
  • Pureté du collagène I > 90 % par SDS-PAGE
Stockage
  • 4°C à 30°C dans des conditions sèches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lame de culture
À utiliser avec (application) Adhérence, culture et différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Nb par paquet 3/boîte
Nbre par carton 12/carton
Revêtement de surface Collagène de type I
Nbre de puits 8