Learn More
Corning™ Insert de contrôle BioCoat™, membrane PET
GREENER_CHOICE
Code produit 10303042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1 mu;m
3 μm
8 μm
Nbre de puits:
6
24
Inserts par plaque:
6
12
Quantité:
2
4
Conditionnement:
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Nbre de puits Inserts par plaque Quantité unitSize
10303042 0,4 μm 24 12 2 -
10393032 0,4 μm 6 6 4 24 pièces
10109361 1 mu;m 6 6 4 24 pièces
10406421 1 mu;m 24 12 2 24 pièces
10047911 3 μm 6 6 4 24 pièces
10057911 3 μm 24 12 2 24 pièces
10574271 8 μm 6 6 4 24 pièces
10274901 8 μm 24 12 2 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit 10303042 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354572
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
À utiliser en même temps que les inserts BD BioCoat™ lors de l’étude des effets du composant MEC présent sur l’insert de culture cellulaire BD BioCoat
Les inserts de culture cellulaire Corning BioCoat sont préenduits de protéines de matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence cellulaire, la croissance, l’invasion, la migration et/ou la différenciation.
Les revêtements comprennent la matrice Corning Matrigel™, la fibronectine, le collagène et la laminine.
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Inserts par plaque 12
Surface de culture 0,3 cm2
Matériau PET
Porosité 0,4 μm
Type Plaque à puits
Quantité 2
Conditions de stockage 2deg; à 8deg;C
Nb par paquet 12/boîte
Nbre par carton 24/carton
Revêtement de surface Contrôle BioCoat
Nbre de puits 24