Learn More
Corning™ Lame de culture BioCoat ™ Fibronectin, humain
GREENER_CHOICE
Code produit 10478632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
4
8
Type:
Chambres et microlames
Lame de culture
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Type unitSize
10478632 8 Lame de culture 12 pièces
10163811 4 Chambres et microlames 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit 10478632 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    481.91€ / 12 pièces
    Économisez 33.09€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Testé pour sa capacité à favoriser l’adhérence et l’étalement de cellules de rein de hamster BHK-21
La fibronectine humaine (HFN) est une glycoprotéine largement distribuée qui est utilisée comme substrat pour favoriser l’adhérence des cellules par le biais de sa séquence de RGD du domaine central de liaison. L’HFN est un produit de la plupart des cellules mésenchymateuses et épithéliales. Elle est également présente dans la MEC et le plasma. La principale fonction de l’HFN semble être la migration cellulaire durant la cicatrisation et la guérison, la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaires et l’hémostase/thrombose.
Applications :
  • Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
  • Expansion rapide des populations cellulaires
  • Culture sans sérum ou à sérum réduit
  • Dosages d’adhésion de cellules
  • Études des effets de l’HFN sur le comportement cellulaire
  • Améliorer la survie des cellules primaires en culture
Source
  • Plasma humain
REMARQUE : Matériel source testé pour l’antigène de l’hépatite B et l’anticorps anti-VIH-1
Contrôle de la qualité
  • Testée pour sa capacité à favoriser l’adhérence et la propagation de cellules rénales de hamster BHK-21
  • Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
  • Pureté de la fibronectine > 90 % par SDS-PAGE
Stockage
  • 2°C à 8°C Ne pas congeler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lame de culture
À utiliser avec (application) Adhérence, culture et différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Nb par paquet 3/boîte
Nbre par carton 12/carton
Revêtement de surface Fibronectine
Nbre de puits 8