Learn More
Corning™ Inserts de culture cellulaire à fibronectine BioCoat™ FluoroBlok™
Description
Conditionnement : 12 inserts par plaque 24 puits, 2 plaques par boîte
Corning BioCoat™ Les inserts de culture cellulaire sont pré-revêtus de protéines de la matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire recouverte de protéines, telles que l'adhésion, la croissance, l'invasion, la migration et/ou la différenciation cellulaires.
- Disponibles sous forme d'inserts individuels pratiques, conditionnés dans des plaques 24 puits prêtes à l'emploi et sous forme de plaques 24 puits multipuits monoblocs compatibles avec l'automatisation (transparentes). PET membrane seulement)
- Avantages combinés de Falcon™ Des inserts recouverts de HFN pour une meilleure adhésion et croissance cellulaires
- Chaque insert individuel contient un 3.0 μtaille des pores m PET ou Corning™ FluoroBlok PET membrane
Conservation : Conserver entre 2 et 8 °C, °à l'abri de la lumière directe du soleil, ne pas congeler. Durée de conservation : au moins 3 mois à compter de la date d’expédition
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 4,2 cm2 |
| Matériau | PET |
| Porosité | 3 μm |
| Type | Plaque |
| À utiliser avec (application) | Favorise l’attachement des cellules BHK-21 dans des milieux sans sérum |
| Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |
| Nb par paquet | 12/boîte |
| Nbre par carton | 24/carton |
| Nbre de puits | 24 |