Learn More
Corning™ Flacons de culture à col penché rectangulaires pour gélatine BioCoat™ avec bouchon ventilé
Description
La culture en gélatine Corning BioCoat fournit un substrat favorisant l’adhérence et la croissance pour la culture d’une variété de types de cellules. La gélatine est couramment utilisée dans la culture des cellules endothéliales vasculaires, des cellules musculaires, des cellules souches embryonnaires (ES) et des cellules de tératocarcinome F9. Il convient également pour favoriser l’adhérence des types de cellules transfectées. La gélatine est un mélange hétérogène de protéines hydrosolubles provenues de l’hydrolyse du collagène.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Culture de cellules de tératocarcinome F9 normales et transfectées pour l’étude de l’expression génétique
- Culture de HUVEC pour l’expression de l’E-sélectine7 et l’induction du VEGF8
Source
Contrôle de la qualité
- Testé pour sa capacité à promouvoir la prolifération des HUVEC
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
Stockage
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 8,45 à 12,84 oz |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales |
| Type de goulot | Col incliné |
| Nbre par carton | 50 |
| Forme | Rectangulaires |
| Revêtement de surface | Non traitée |
| Stérilité | Stérile |