Learn More
Corning™ Chambre d’invasion BioCoat™ Matrigel™ avec matrice Corning™ Matrigel
GREENER_CHOICE
Code produit 11553570
Change view
Click to view available options
Inserts par plaque:
6
24
Quantité:
2
4
Surface de culture:
0,3 cm2
4,2 cm2
Conditionnement:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Inserts par plaque Quantité Surface de culture unitSize
11553570 24 2 0,3 cm2 24 pièces
11563570 6 4 4,2 cm2 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. Début janvier 2014, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés
Code produit 11553570 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354480
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. Début janvier 2014, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés
Quantification rapide et reproductible de l’invasion cellulaire in vitro. Les chambres d’invasion Corning™ BioCoat™ Matrigel™ avec inserts de culture cellulaire à matrice Corning Matrigel™ sont revêtues avec des protéines de la matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence, croissance, invasion, migration et différenciation cellulaires
Les inserts de culture cellulaire Corning BioCoat sont préenduits de protéines de matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence cellulaire, la croissance, l’invasion, la migration et/ou la différenciation.
Les revêtements comprennent la matrice Corning Matrigel™, la fibronectine, le collagène et la laminine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Inserts par plaque 24
Surface de culture 0,3 cm2
Matériau PET
Porosité 8 μm
À utiliser avec (application) Études où une interférence minimale des facteurs de croissance est souhaitable
Quantité 2
Nb par paquet 12/boîte
Nbre par carton 24/carton
Revêtement de surface Matrice Matrigel™