Learn More
Corning™ Chambre d’invasion BioCoat™ Matrigel™ avec matrice Corning™ Matrigel
Description
Les inserts de culture cellulaire Corning BioCoat sont préenduits de protéines de matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence cellulaire, la croissance, l’invasion, la migration et/ou la différenciation.
Les revêtements comprennent la matrice Corning Matrigel™, la fibronectine, le collagène et la laminine.
Spécification
Spécification
| Inserts par plaque | 6 |
| Surface de culture | 4,2 cm2 |
| Matériau | PET |
| Porosité | 8 μm |
| À utiliser avec (application) | Études où une interférence minimale des facteurs de croissance est souhaitable |
| Quantité | 4 |
| Nb par paquet | 6/boîte |
| Nbre par carton | 24/carton |
| Revêtement de surface | Matrice Matrigel™ |