Learn More
Corning™ Plaque de dosage en polypropylène à 384 puits noir
Code produit 10400672 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couvercle Stérilité Conditionnement
10400672 Sans couvercle Non stérile 100 pièces
11363725 Avec couvercle Stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10400672 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    857.82€ / 100 pièces
    Économisez 62.18€
    6% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Adhérence plus faible des composés et meilleure résistance aux solvants que les plaques en PS
  • Solution idéale pour les dosages par fluorescence et pour le stockage de composés
  • Puits à fond rond
  • Produit non traité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 16 x 24
Couleur Noir
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 0,015 à 0,07 ml
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Pour les dosages par fluorescence et pour le stockage de composés
Quantité 100/boîte