Learn More
Corning™ Plaques de dosage en polypropylène à 96 puits noir et blanc
Code produit 17710698 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17710698 Blanc 100 pièces
10285421 Noir 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17710698 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00€
    411.63€ / 100 pièces
    Économisez 29.37€
    6% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Adhérence plus faible des composés et meilleure résistance aux solvants que les plaques en PS
  • Solution idéale pour les dosages par fluorescence et luminescence et pour le stockage de composés
  • Puits à fond rond
  • Surface non traitée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Solution idéale pour les dosages par fluorescence et luminescence et pour le stockage de composés