Learn More
Corning™ Sachets d’expansion cellulaire
BIOPHARMA
Code produit 17243584 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 L
3 L
5 L
Volume plein:
190 ml
381 ml
633 ml
1 252 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Volume plein unitSize
17243584 1 L 381 ml 1 pièce
17253584 3 L 633 ml 1 pièce
17233584 500 ml 190 ml 1 pièce
17263584 5 L 1 252 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17243584 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9120085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    112.29€ / 1 pièces
    Économisez 8.71€
    7% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Doté d’un film polyoléfine monobloc avec une très bonne clarté lorsqu’il est rempli pour la visualisation des cultures, adapté à une expansion évolutive
Les sachets d’expansion cellulaire sont destinés à l’expansion et à la culture de cellules non adhérentes. Les sachets sont fabriqués à partir de film en polyoléfine monobloc perméable au gaz. La tubulure intégrée permet le remplissage, l’alimentation et l’échantillonnage de système fonctionnellement clos.
Caractéristiques et avantages
  • Expansion cellulaire observée avec plusieurs modèles cellulaires
  • Film perméable au gaz
  • Vanne d’échantillonnage réutilisable pour les tests en cours
  • Tubulure pour raccords soudés stériles
  • Évolutif, simple d’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20° à 40°C
Certifications/Conformité ANSI, AMI, ISO 11137
À utiliser avec (application) Expansion et culture de cellules non adhérentes, idéales pour les applications biopharmaceutiques de recherche fondamentale
Comprend Soupape d’échantillonnage réutilisable
Type de tubulure Intégrée
Volume plein 381 ml
Description du film Film polyoléfine monobloc perméable au gaz avec une bonne clarté
Nbre par carton 1 de chaque
Nb par paquet 1/boîte
Détails du port Port 1 - deux fils avec raccords Luer femelles et petites attache, Port 2 - ligne de remplissage ancrable avec vanne d’échantillonnage et petite attache
Quantité À l’unité
Méthode de stérilisation Radiation
Type de produit Sachet d’expansion cellulaire
Capacité (métrique) 1 L