Learn More
Corning™ Grattoirs de cellules
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10370881 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
25 cm
39 cm
Longueur (métrique) de lame:
1,8 cm
3 cm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Longueur (métrique) de lame unitSize
10370881 39 cm 3 cm -
10702192 25 cm 1,8 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10370881 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    419.70€ / 100 pièces
    Économisez 30.30€
    6% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La lame orientable coudée minimise l’endommagement des cellules et garantit un contact régulier avec la surface de croissance. Les grattoirs de cellules Corning™ sont idéals pour la récolte de cellules.
  • Le long manche permet un accès facile aux flacons de culture cellulaire et aux flacons rotatifs 
  • Pour une utilisation avec les flacons de 25, 75 et 225 cm
  • Stériles, certifiées apyrogènes
  • Emballage individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) de lame 1,18 in
Longueur (métrique) de lame 3 cm
Longueur (impériale) de la poignée 15 in
Longueur (métrique) de la poignée 39 cm
Type de produit Grattoir de cellules
Comprend Lame avec manche