Learn More
Corning™ Adhésif cellulaire et tissulaire Cell-Tak
BIOPHARMA
Code produit 10317081 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10317081 1 mg 1mg
11593550 10 mg 10mg
11583550 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10317081 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.41€
    312.03€ / 1mg
    Économisez 37.38€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Fixer les cellules ou les coupes de tissus à de nombreux types de surfaces telles que plastique, verre, métal, polymère de FEP et matériaux biologiques. L’adhésif cellulaire et tissulaire Corning™ Cell-Tak est une solution protéique spécialement formulée extraite de la moule commune Mytilus edulis.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stable pendant au moins trois mois à 2° jusqu'à 8 °C. Ne pas congeler.
Description Poids moléculaire : 110 à 114 kd
Concentration 1 à 5 μg/cm2 de surface de croissance en fonction du type cellulaire
Forme Liquide
Type de produit Adhésif cellulaire et tissulaire
Formule Sous forme liquide dans 5 % d’acide acétique
Quantité 1 mg
Source Protéines polyphénoliques provenant de Mytilus edulis
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid