Learn More
Corning™ Adhésif cellulaire et tissulaire Cell-Tak
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11583550 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11583550 5 mg 5mg
10317081 1 mg 1mg
11593550 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit 11583550 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1282.77€ / 5mg
    Économisez 57.23€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Fixer les cellules ou les coupes de tissus à de nombreux types de surfaces telles que plastique, verre, métal, polymère de FEP et matériaux biologiques. L’adhésif cellulaire et tissulaire Corning™ Cell-Tak est une solution protéique spécialement formulée extraite de la moule commune Mytilus edulis.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stable pendant au moins trois mois à 2° jusqu'à 8 °C. Ne pas congeler.
Description Poids moléculaire : 110 à 114 kd
Concentration 1 à 5 μg/cm2 de surface de croissance en fonction du type cellulaire
Forme Liquide
Type de produit Adhésif cellulaire et tissulaire
Formule Sous forme liquide dans 5 % d’acide acétique
Quantité 5 mg
Source Protéines polyphénoliques provenant de Mytilus edulis