Learn More
Corning™ Flacon rotatif en polystyrène CellBIND™ avec bouchon Easy Grip
BIOPHARMA
Code produit 10728764 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
44 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10728764 50 ml 44 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10728764 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431344
En stock
Rainures larges permettant une manipulation ergonomique.
Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Fabrication monobloc transparente
  • Tous les flacons ont des numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
  • Stérile
  • Apyrogènes
  • Volume de milieu recommandé : 170 à 255 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Volume de milieu recommandé : 170 - 255 ml
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (impériale) 4,6 in
Diamètre (impériale) du col externe 1,77 in
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 44/carton
Nb par paquet 22/boîte
Stérilité Stériles
Surface de croissance cellulaire 850 cm2
Couleur de bouchon Orange
Finition de col Col large
Traitement de surface Surface CellBIND Corning
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 271 mm
Hauteur (impériale) 10,66 in
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 117 mm
Type de bouchon Easy Grip
Jetable Usage unique