Learn More
Corning™ Boîtes de culture à surface CellBIND™
GREENER_CHOICE
Code produit 10757804 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
Surface de culture:
21 cm2
55 cm2
8 cm2
Hauteur (métrique):
10 mm
15 mm
20 mm
Conditionnement:
126 pièces
210 pièces
40 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Surface de culture Hauteur (métrique) unitSize
10757804 35 mm 8 cm2 10 mm 210 pièces
10581873 100 mm 55 cm2 20 mm 40 pièces
10665893 60 mm 21 cm2 15 mm 126 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10757804 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3294
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PS vierge optiquement transparent pour une excellente visibilité. Les boîtes de culture à surface Corning™ CellBIND™ sont traitées pour une adhérence optimale des cellules afin qu’elles s’adaptent aux milieux sans sérum ou à sérum réduit.
  • Corning™ CellBIND™ Surface est un traitement novateur pour la culture cellulaire qui augmente la mouillabilité de la surface, favorisant ainsi une adhésion cellulaire plus uniforme et constante.
  • Les boîtes de culture à adhérence de surface ultra faible présentent une couche d’hydrogel lié par covalence qui réduit au maximum l’adhérence cellulaire, l’absorption protéique et l’activation cellulaire.
  • 10 boîtes/sachet sont disponibles pour les boîtes de 100 mm (Réf. 430293)
  • Les boîtes carrées de 245 mm offrent une surface de croissance de 500 cm2
  • Rebords facilitant la manipulation
  • Les orifices d’aération assurent un échange gazeux homogène
  • À partir de PS vierge optiquement transparent
  • Stérile
  • Apyrogènes
Style de plat (mm) = diamètres réels de la surface de croissance : plat de 35 mm = 34,4 mm ; Disque de 60 mm = 52,1 mm ; Disque de 100 mm = 83,8 mm ; Platine de 150 mm = 139,1 mm.
Cat. no. 431110, Plats carrés avec dimensions intérieures du fond de 224 x 224 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 2,7 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 8 cm2
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface CellBIND
Type Boîte de Petri pour culture cellulaire
Comprend Couvercle
Nbre par carton 210 Carton
Nb par paquet 10/Paquet
Hauteur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) 35 mm