Learn More
Corning™ Microplaques à surface CellBIND™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10739864 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
0,95 cm2
1,9 cm2
3,8 cm2
9,5 cm2
Capacité (métrique):
0,28 ml (puits)
0,57 ml (Puits)
2,9 ml (puits)
6,9 ml
Volume (métrique) de travail:
0,19 à 0,28 ml
0,38 à 0,57 ml
0,76 à 1,14 ml
1,9 à 2,9 ml
Nombre de puits:
6
12
24
48
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Capacité (métrique) Volume (métrique) de travail Nombre de puits unitSize
10739864 3,8 cm2 6,9 ml 0,76 à 1,14 ml 12 50 pièces
10234832 9,5 cm2 2,9 ml (puits) 1,9 à 2,9 ml 6 50 pièces
10224882 1,9 cm2 0,57 ml (Puits) 0,38 à 0,57 ml 24 50 pièces
10251443 0,95 cm2 0,28 ml (puits) 0,19 à 0,28 ml 48 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10739864 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3336
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Traitées avec CellBIND™ pour aider les cellules à s’adapter aux milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum, et améliorer leur adhérence afin de stimuler leur croissance et leur rendement. Les microplaques à surface Corning™ CellBIND™ sont en PS transparent pour une visibilité optimale et disponibles avec différents formats de puits.
Traitées avec CellBIND™ pour aider les cellules à s’adapter aux milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum, et améliorer leur adhérence afin de stimuler leur croissance et leur rendement. Les microplaques à surface Corning™ CellBIND™ sont en PS transparent pour une visibilité optimale et disponibles avec différents formats de puits.
  • Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
  • Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
  • Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
  • La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
  • Stérile
  • Apyrogènes
Certifications
Produit certifié apyrogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Oui
Capacité (métrique) 6,9 ml
Surface de culture 3,8 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Arrondi
Stérilité Stérile
Traitement de surface CellBIND
Type Plaque de culture
Volume (métrique) de travail 0,76 à 1,14 ml
Nombre de puits 12
Nbre par carton 50/Carton
Nb par paquet 5/Paquet