Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire de surface CellBIND™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10787994 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
210 ml
250 à 380 ml
370 ml
Type de goulot:
Basse
Col incliné
Nbre par carton:
200/boîte
24/Carton
50/Boîte
8/Carton
Conditionnement:
200 pièces
25 pièces
50 pièces
84 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de goulot Nbre par carton unitSize
10787994 210 ml Col incliné 50/Boîte 50 pièces
10194302 10 ml Col incliné 200/boîte 200 pièces
10664553 250 à 380 ml Basse 50/Boîte 50 pièces
10103642 370 ml Basse 24/Carton 25 pièces
10770055 250 à 380 ml Basse 8/Carton 84 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10787994 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3291
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorent la mouillabilité de la surface pour une adhérence cellulaire plus homogène. Les flacons de culture cellulaire de surface Corning™ CellBIND™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de présentation et avec plusieurs types de
  • 25 à 225 cm2 de zone de croissance disponible
  • À partir de PS vierge optiquement transparent
  • Traité avec un traitement de surface Corning™ CellBIND™ pour une meilleure adhérence de cellules
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
  • 100 % au test d’intégrité
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non
Capacité (impériale) 7,1 oz
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 210 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Microbiologie aérobie et culture cellulaire
Comprend Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
Type de goulot Col incliné
Nbre par carton 50/Boîte
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Fibronectine
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Type de bouchon Ventilé
Surface de culture 150 cm2
Volume (métrique) de travail 13 à 45 ml
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.