Learn More
Corning™ SDS à 10 % (sulfate de dodécyle de sodium)
BIOPHARMA
Code produit 15323721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15323721 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15323721 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 46040CI
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Puissant dénaturant protéique produit selon les normes industrielles les plus élevées
  • Agent humidifiant anionique pour solutions acides et alcalines
  • Pour la solubilisation des protéines et des lipides dans l’analyse des protéines SDS-PAGE et la purification des acides nucléiques
  • Préparé dans 18 mégaohms d’eau et
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Forme Liquide
Formule La solution à 10 % est préparée dans 18 mégaohms d’eau et filtrée à 0,2 μm
Quantité 100 mL