Learn More
Corning™ Revêtement de cuve 3D, 50 L
Product Code. 17283584 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 000 mL
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) unitSize
17283584 50 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17283584 Supplier Corning™ Supplier No. 9130015
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le revêtement de cuve de 50 L à gousset élimine la contamination croisée et la nécessité de nettoyer et de valider les cuves
Ce revêtement de cuve de 50 L permet d’éliminer la contamination croisée sans nécessiter de nettoyage et de validation des cuves, tout en prolongeant la durée de vie des cuves réutilisables. Chaque sachet est irradié et conditionné individuellement pour assurer la stérilité. Il est idéal pour les applications biopharmaceutiques.
’La gamme de revêtements de cuve irradiés Corning est conçue pour s’adapter aux cuves cylindriques. Les revêtements de cuve sont fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) et sont disponibles en plusieurs tailles. Caractéristiques et avantages
  • Irradiation aux rayons gamma, conditionnement individuel
  • Sans composant dérivé d’animaux
  • Éliminez les coûts de nettoyage et de validation des cuves associés
  • Réduisez les coûts de main-d’œuvre et augmentez les délais d’exécution
  • Éliminez les risques liés à la contamination croisée
  • Prolongez la durée de vie des cuves réutilisables afin de réduire les dépenses en immobilisations
  • Diverses tailles disponibles
  • Les certificats Corning sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Capacité (métrique) 50 000 mL
    Matériau PEBD
    Capacité (impériale) 0,0132 gal
    À utiliser avec (application) Idéal pour les applications biopharmaceutiques
    Type de produit Revêtement de cuve 3D à gousset