Learn More
Corning™ Amphotéricine B
BIOPHARMA
Code produit 15333671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 50 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15333671 6 x 50 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15333671 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 30003CF
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Conditionné dans des flacons en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -5° à -20°C
Concentration 250 μg/ml solubilisés
Forme Liquide
Type de produit Antifongique
Format Bouteille en plastique
Quantité 6 x 50 mL