Learn More
Corning™ Milieu liquide de culture cellulaire de base cellgro™ : F-12 de DMEM et Ham, mélange 50/50
BIOPHARMA
Code produit 15373541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15373541 6 x 500 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15373541 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10090CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.95€
    36.15€ / 6 pièces
    Économisez 46.80€
    56% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour la culture des types de cellules épithéliales, endothéliales et granuleuses dans des conditions sériques faibles. Milieu liquide de culture cellulaire de base Corning™ cellgro™ : le F-12 de DMEM et Ham, mélange 50/50, a de faibles
  • Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
  • Mélange cinquante-cinquante de DMEM et de F-12, initialement formulés pour les cellules de neuroblastome de rat et les cellules MDCK
  • La croissance sans sérum peut être possible avec des suppléments protéiques appropriés
  • Le milieu F-12 de Ham est basé sur le milieu F-10 de Ham avec des concentrations plus élevées de choline, d’inositol, de putrescine et d’acides aminés
  • La formulation du F-12 de DMEM/Ham contient de la L-glutamine
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange DMEM et F-12, 50 / 50 de Ham
Stérilité Stérile
Avec additifs Glutamine
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 6 x 500 ml
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule Sels inorganiques : 116,65 mg/L de CaCl2 (anhydre), 0,417 mg/L de FeSO4.7H2O, 0,05 mg/L de Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/L de KCl, 0,0008 mg/L de CuSO4 (anhydre), 84,95 mg/L de MgSO4 (anhydre), 7 000 mg/L de NaCl, 62,5 mg/L de Na2HPO4.H2O, 71 mg/L de Na2HPO4 (anhydre), 2 438 mg/L de NaHCO3, 0,4315 mg/L de ZnSO4.7H2O ; Acides aminés : 4,45 mg/l de L-alanine, 147,5 mg/l de L-arginine. HCl, 7,5 mg/L de L-asparagine.H2O, 6,65 mg/L d’acide L-aspartique, 17,56 mg/L de L-cystine.HCl.H2O, 31,285 mg/L de L-cystine.2HCl, 7,35 mg/L d’acide L-glutamique, 365,1 mg/L de L-glutamine, 18,75 mg/L de glycine, 31,48 mg/L de L-histidine.HCl.H2O, 54,37 mg/L de L-isoleucine, 58,95 mg/L de L-leucine, 91,35 mg/L de L-lysine. HCl, 17,24mg/L de L-méthionine, 35,48mg/L de L-phénylalanine, 17,25mg/L de L-proline, 26,25mg/L de L-sérine, 53,55mg/L de L-thréonine, 9,02mg/L de L-tryptophane, 55,815mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 52,85mg/L de L-valine ; Vitamines : 0,00365 mg/l de biotine, 2,24 mg/l de D-Ca-Pantothénate, 8,98 mg/l de chlorure de choline, 2,65 mg/l d’acide folique, 12,61 mg/l d’i-inositol, 2,0185 mg/l de nicotinamide, 2,031 mg/l de pyridoxine. HCl, 0,219 mg/l de riboflavine, 2,17 mg/l de thiamine. HCl ; Autre : 3 151 mg/L de D-glucose, 2,385 mg/L d’hypoxanthine, sodium, 0,105 mg/L d’acide DL-thioctique (lipoïque), 0,044 mg/L de linéoléate de méthyle, 8,1 mg/L de rouge de phénol, sodium, 0,08 mg/L de putrescine.2HCl, 110 mg/L de pyruvate de sodium, 0,365 mg/L de thymidine.
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C