Learn More
Corning™ Milieux de culture cellulaire : Modification du milieu d’Eagle de Dulbecco (DMEM)
BIOPHARMA
Code produit 15333531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Formule:
Avec L-Glutamine, 1 g/l de glucose et pyruvate de sodium
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule Conditionnement
15333531 Avec L-Glutamine, 1 g/l de glucose et pyruvate de sodium 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15333531 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10014CV
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La substitution du HCl pyridoxine par le pyridoxal assure une meilleure stabilité par rapport à la formulation originale. Milieux de culture cellulaire Corning™ : la modification du milieu d’Eagle de Dulbecco (DMEM) est testée pour les hybridomes.
Promotion de la croissance et de la cytotoxicité
Les produits de milieux Corning classiques subissent une variété de tests afin de déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance. La performance du produit est mesurée par des rapports de récolte à usine ou par une augmentation de pli selon les spécifications prédéterminées.
Propriétés physiochimiques
Les produits de milieux liquides et en poudre classiques sont testés pour déterminer le pH et l’osmolalité. Les poudres de milieux classiques sont également testées pour vérifier l’humidité résiduelle. Les tests de pH et d’osmolalité sont effectués selon des procédures spécifiques dans lesquelles tous les équipements sont étalonnés à l’aide d’étalons traçables au National Institute of Standards and Technology.
Tests biologiques
Les tests de libération de qualité des produits de milieux classiques liquides Corning garantissent de faibles niveaux d’endotoxines, de mycoplasmes et une absence de contamination.
Endotoxines : les produits de milieux classiques sont testés pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène Pour la libération, chaque lot de milieux classiques liquides standard doit avoir un niveau d’endotoxines inférieur à 0,25 EU/ml. Les produits de poudre de milieu classique doivent avoir un niveau d’endotoxine inférieur à 0,25 EU/ml après reconstitution pour obtenir un poids de formule avec une faible quantité d’eau endotoxines.
Stérilité : la stérilité de tous les produits de milieux classiques Corning est testée et confirmée.
Mycoplasme : la présence des mycoplasmes est testée dans les produits de milieux classiques à l’aide d’une méthode impliquant un large volume.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu DMEM
Quantité 6 x 500 mL
Formule Avec L-Glutamine, 1 g/l de glucose et pyruvate de sodium
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C