Learn More
Corning™ Sachets de prélèvement
Code produit 31932520 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Description du film:
EVA
ULDPE
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Description du film Conditionnement
31932520 20 L EVA 15 pièces
17283574 1 L EVA 1 pièce
31932503 1 L EVA 15 pièces
17273574 0,5 L EVA 1 pièce
31932513 0,5 L EVA 15 pièces
16438983 5 L EVA 1 pièce
31932495 5 L EVA 15 pièces
16458983 20 L EVA 1 pièce
16448983 10 L EVA 1 pièce
31932502 10 L EVA 15 pièces
16468983 50 L EVA 1 pièce
31932518 50 L EVA 15 pièces
17213584 100 L ULDPE 1 pièce
17223584 200 L ULDPE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 31932520 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9120047
Expédition estimée: 28-12-2026
Sachets de prélèvement avec trois ports utilisés pour les applications biopharmaceutiques
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de tubulure Tubulure flexible scellable à chaud
Description du film EVA
Nbre par carton 1 de chaque
Nb par paquet 1/boîte
Détails du port Port 1 : connecteur de 0,37 po, 12 L x 0,37 dia. int. x 0,62 po dia. ext., tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques, port 2 : connecteur MPC mâle avec raccord cannelé 0,37 po, bouchon MPC femelle, port 3 : connecteur MPC femelle avec raccord cannelé 0,37 po, prise MPC mâle, détachable
Quantité À l’unité
Capacité (métrique) 20 L