Learn More
Corning™ DMSO (diméthylsulfoxyde)
BIOPHARMA
Code produit 15303671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15303671 1 x 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15303671 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25950CQC
 Article restreint
En stock
Pour la cryoconservation des cellules avec du glycérol, afin d’éviter d’endommager la membrane cellulaire pendant la congélation
Cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
  • Quantité : 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit DMSO (diméthylsulfoxyde)
Quantité 1 x 250 mL
Format Bouteille en plastique
Contenu et stockage 15° à 30°C