Learn More
Corning™ EDTA
BIOPHARMA
Code produit 15323591
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15323591 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15323591 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 46034CI
Cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
  • 0.5M
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Forme Liquide
Type de produit EDTA
Format Bouteille en plastique
pH 8
Quantité 100 mL