Learn More
Corning™ Conditionnement flexible - Ensemble de tubulures
Code produit 31932505 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Ensemble de tubulures
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31932505 Ensemble de tubulures 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31932505 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9170000
Expédition estimée: 06-01-2027
Les kits de tubulure en option sont disponibles en combinaison avec toutes les options de sachets à usage unique
Tubulure transparente et résistante aux produits chimiques, flexible et scellable à chaud 36 „ l, dia. int. 1/4 „
Bouchon Luer mâle et Luer femelle
Bouchon Luer femelle et Luer mâle
Les certificats Corning sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble de tubulures