Learn More
Corning™ Insuline-Transferrine-Sélénium (ITS)
BIOPHARMA
Code produit 15383661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15383661 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15383661 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25800CR
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
  • Solution 100X
  • Formulation sans composants d’origine animale
  • Contient de l’insuline recombinante humaine 1000 mg/l, de la transferrine recombinante humaine 550 mg/l, de l’acide sélénieux 0,67 mg/l
  • Quantité : 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Forme Liquide
Type de produit ITS (insuline, transferrine, sélénium)
Stérilité Stérilisation par filtration
Format Bouteille en plastique
pH 3 ±0,4
Quantité 10 mL