Learn More
Corning™ Modification de cellgro™ Iscove du DMEM, poudre
Description
- Milieu synthétique hautement enrichi optimisé
- Prolifère rapidement les cultures de haute densité cellulaire
- L’IMDM contient des acides aminés supplémentaires, des vitamines, du sélénium et du tampon HEPES
- Formulé avec du nitrate de potassium à la place du nitrate ferrique
- L’ajout d’albumine et de transferrine peut être nécessaire pour certains types de cellules
- La formulation contient 25 mM d’HEPES
- Ne contient pas d’alpha-thioglycérol, de bêta-mercaptoéthanol et de bicarbonate de sodium
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | IMDM |
| Avec additifs | HEPES |
| Sans additif | Sans α-Thioglycérol, Sans bêta-mercaptoéthanol, Sans bicarbonate de sodium |
| Quantité | 1 x 10 L |
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C |