Learn More
Corning™ Solution de L-glutamine
BIOPHARMA
Code produit 15393631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15393631 6 x 100 mL 6 pièces
15303641 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15393631 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25005CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.80€
    117.44€ / 6 pièces
    Économisez 6.36€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
L’acide aminé essentiel et un élément clé des milieux de culture
Fisher Scientific : la L-glutamine est un acide aminé essentiel et un élément clé des milieux de culture, servant de source d’énergie majeure pour la propagation des cellules. Elle est très stable sous forme de poudre sèche et sous forme de solution congelée, mais se dégrade rapidement dans des milieux liquides ou des solutions mères, produisant des composés toxiques. Une supplémentation des milieux avec de la L-glutamine avant utilisation est généralement nécessaire pour des performances cellulaires optimales. Cette formulation est préparée dans de l’eau de culture cellulaire.
  • Certificat d’analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que des informations complètes sur la formulation
  • Produit conforme aux normes les plus strictes de l’industrie pour garantir des résultats d’excellente qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -25° à -15°C
Forme Liquide
Type de produit L-glutamine
Stérilité Stérilisation par filtration
Format Bouteille en plastique
pH 5,5 ±0,5
Quantité 6 x 100 mL