Learn More
Corning™ Milieu de séparation des lymphocytes
BIOPHARMA
Code produit 15363661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 100 mL
1 x 500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15363661 1 x 100 mL 100mL
15373661 1 x 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15363661 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25072CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45€
    52.68€ / 100mL
    Économisez 3.77€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Conçu pour l’isolement in vitro de lymphocytes à partir de sang total dilué.
Le milieu de séparation des lymphocytes a été conçu à l’origine pour l’isolement in vitro des lymphocytes à partir de sang total dilué. Il s’agit d’une solution stérilisée par filtration de polysucrose et de diatrizoate iso-osmotique à faible viscosité et à une densité de 1,077-1,080 g/cm3 à 20°C.
Informations sur la commande
Conditionnées dans des flacons en PET.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu de séparation des lymphocytes
Stérilité Stérile
Quantité 1 x 100 mL
Contenu et stockage 15° à 30°C