Learn More
Corning™ Milieu MCDB 131
BIOPHARMA
Code produit 15333561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15333561 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15333561 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 15100CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    143.03€ / 6 pièces
    Économisez 165.97€
    53% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Fabriqué selon des normes de pointe pour une faible teneur en endotoxines et des résultats supérieurs
(Ce remplacement est suggéré pour 15-100-CVR.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieu MCDB 131
Sans additif Sans glutamine
Quantité 6 x 500 mL
pH 7 à 7,6
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C