Learn More
Corning™ Milieux de culture microbiologiques
BIOPHARMA
Code produit 15343721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de milieu:
Bouillon Terrific
bouillon LB
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de milieu unitSize
15343721 Bouillon Terrific 6 pièces
15333721 bouillon LB 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15343721 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 46055CM
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stérilisée par filtration
  • Pour la conservation et la propagation d’E. coli
  • Le bouillon Terrific prend en charge des densités cellulaires plus élevées que le bouillon LB, ce qui augmente le rendement des plasmides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Bouillon Terrific
Volume plein 6 x 1 000 ml
Formule Peptone de caséine 10 g/l, NaCl 10 g/l
À utiliser avec (application) Pour le maintien/la propagation d’Escherichia coli avec production d’ADN plasmide et de protéines recombinantes
Type d’emballage Flacon
Quantité 6 x 1000 ml