Learn More
Corning™ Milieu RPMI 1640 (Mod.) 1X avec L-glutamine
Beskrivning
- Les milieux prêts à l’emploi pour la culture cellulaire mammifère in vitro sont fournis dans des flacons en plastique en polyéthylène teraphtalate (PET)
- Les revêtements de bouchons soudés par ultrasons éliminent les résines ou colles toxiques qui pourraient se lixivier dans le milieu
- Expédié à température ambiante
Specifikationer
Specifikationer
| Forme | Liquide |
| Type de produit | RPMI 1640 |
| Avec additifs | Glutamine |
| Sans additif | Néant |
| Quantité | 6 × 500 ml |
| pH | 7,2 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 2° jusqu'à 8 °C |