Learn More
Corning™ Sérum de veau fœtal, Premium (négatif à la tétracycline)
BIOPHARMA
Code produit 15393691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15393691 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15393691 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 35075CV
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le sérum de veau fœtal contient souvent l’antibiotique tétracycline (tet) et les chercheurs utilisant des systèmes d’expression génétique très sensibles inductible par la tet rencontrent des problèmes avec l’expression involontaire qui en résulte. Un sérum contenant des niveaux minimaux de tétracycline est requis pour assurer une expression génétique précise.
Le sérum de veau fœtal (SVF) est un supplément universel éprouvé et utilisé dans la culture cellulaire. Il fournit de nombreux composés dont il a été démontré qu’ils satisfont les exigences métaboliques spécifiques pour la culture de cellules, y compris les hormones, les facteurs de croissance, les facteurs d’adhérence cellulaire, le tampon de pH, les inhibiteurs de protéase, les vitamines, les minéraux, les lipides et une grande variété de composants non définis. Le sérum protège également contre les effets toxiques associés au changement de pH, à la présence d’ions métalliques lourds, d’endotoxines et d’activités protéolytiques.
En savoir plus sur nos options de sérum personnalisées.
Traitement des sérums
À l’aide de techniques de pointe, le sang est prélevé de manière aseptique dans les abattoirs, centrifugé pour isoler le sérum et immédiatement congelé pour les tests et les traitements ultérieurs. La technologie True Pool est utilisée sur les sérums bruts, ils sont également stérilisés par triple filtration à 0,1 micron avec un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-3. Chaque lot doit ensuite passer les tests de stérilité USP < 71> et EP 2.6.1, des tests de promotion de la croissance et être testé négatif au mycoplasme et à de nombreux virus surveillés par l’industrie. L’authenticité du sérum est vérifiée à l’aide de mesures de pointe de la gamma-glutamyl-transférase et de la norme interne élevée de Corning de ≤ 10 IU/l. Les tests supplémentaires comprennent l’endotoxine, l’hémoglobine, le pH, l’osmolalité, les protéines totales et un profil biochimique contenant divers métaux, protéines, hormones et autres métabolites.
Certificats de qualité DEQM
Sérum de veau fœtal, origine américaine
Ce produit a reçu un certificat de pertinence, R0-CEP 2018-271, par la Direction européenne de la qualité des médicaments (DEQM) certifiant que le produit répond aux critères décrits dans la version actuelle de la monographie n° 1483 de la pharmacopée européenne : “produit présentant un risque de transmission d’agents des encéphalopathies spongiformes animales.”
Déclaration d’origine
Le SVF premium de Corning n’est prélevé que dans les abattoirs agréés par le gouvernement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tout le sérum de veau fœtal est dérivé des fœtus prélevés chez des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé l’inspection ante et post mortem et qui ont été jugées exemptes de maladies contagieuses.
Le SVF régulier de Corning est dérivé des installations gouvernementales homologuées en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud et à l’extérieur des États-Unis. Tout le sérum de veau fœtal est dérivé des fœtus prélevés chez des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé l’inspection ante et post mortem et qui ont été jugées exemptes de maladies contagieuses. Le matériel a été exporté à partir du pays d’origine accompagné d’un certificat de santé vétérinaire. 
’
Informations sur la commande
Expédié sous forme congelée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa
Couleur Jaune ambré à rougeâtre
Contenu et stockage -25° jusqu'à -15 °C
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Source Fœtus de veau
Concentration en endotoxines lt;0,05 UE/ml
À utiliser avec (application) Le SVF négatif à la tétracycline est destiné aux applications de culture cellulaire utilisant des systèmes d’expression génétique inductible par la tet et toute autre application dans laquelle la présence de tétracycline serait perturbatrice.
Osmolalité Test et rapport
pH Test et rapport
Teneur en protéines Test et rapport
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche