Learn More
Corning™ Éléments traces
Descrizione
cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
- Les éléments traces A comprennent le sulfate cuprique, le citrate ferrique, la sélénite de sodium et le sulfate de zinc
- Les éléments traces B comprennent le molybdate d’ammonium, le vanadate d’ammonium, le sulfate de manganèse, le sulfate de nickel, le silicate de sodium, le chlorure stanneux et l’acide chlorhydrique
- Les éléments traces C comprennent le chlorure d’aluminium, l’acétate de baryum, le chlorure de cadmium, le chlorure chromique, le chlorure de cobalt, le dioxyde de germanium, le bromure de potassium, l’iodure de potassium, le chlorure de rubidium, le nitrate d’argent, le fluorure de sodium et le chlorure de zirconyle
Specifica
Specifica
| Contenu et stockage | 2° jusqu'à 8 °C |
| Description | Éléments traces C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Éléments traces |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Format | Bouteille en plastique |
| Quantité | 100 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?