Learn More
Corning™ Bleu de trypan
BIOPHARMA
Code produit 15393661
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15393661 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15393661 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25900CI
Peut être utilisé pour une variété de méthodes de comptage de cellules nécessitant des informations sur le comptage et la viabilité des cellules.
Cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
  • Solution à 0,4% (p/v)
  • En PBS
  • pH 7,5 ±0,5
  • Quantité : 100mL
  • Les cellules viables excluent le colorant, tandis que les cellules non viables absorbent le colorant et semblent bleues
  • Les cellules doivent être en suspension sous forme de cellules simples dans une solution saline tamponnée avant comptage
  • Peuvent être utilisées dans des dosages fournissant le nombre total de cellules, le nombre de cellules viables ou le nombre de cellules non viables seul
  • La solution est fournie à une concentration commune de 0,4 % (p/v)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de solution 0.4 % de solution bleu de trypan dans solution PBS
Quantité 100 ml
Format Liquide
Conditions de stockage 15° à 30°C
Type d’emballage Flacon en plastique
pH 7,5 ±0,5
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trypan Blue Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .