Learn More
Corning™ Bouillon de soja trypsique, sans animaux, liquide
BIOPHARMA
Code produit 15363721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
20,000mL
Conditionnement:
100mL
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15363721 20,000mL 20L
15333591 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15363721 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 46060LB
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une évaluation précise de la stérilité tout au long du processus de fabrication
Le bouillon trypticase soja est une solution stérilisée par filtration, prête à l’emploi. Il est utilisé dans les tests de stérilité et la validation de la fabrication d’un produit liquide. L’utilisation de ce milieu à la place du produit destiné à la production permet d’évaluer la capacité d’un processus de fabrication aseptique. En raison de sa base riche en nutriments, le bouillon trypticase soja peut être utilisé pour la culture de micro-organismes exigeants. Ce milieu de croissance ne contient pas de composants d’origine animale, ce qui le rend idéal pour tester la stérilité des processus biopharmaceutiques sans animaux.
Informations sur la commande
Expédié dans des conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour tester la stérilité des procédés biopharmaceutiques sans animaux
Quantité 20,000mL