Learn More
Eau de qualité réactif testée à l’eau purifiée USP, Corning™
BIOPHARMA
Code produit 15313711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 4 L
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15313711 2 x 4 L 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15313711 Fournisseur Corning Media Tech Code fournisseur 46002LF
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-04-2027
Utilisée dans des applications de laboratoire courantes nécessitant une eau très pure. L’eau de qualité réactif Corning™ testée à l’eau purifiée USP est utilisée dans la préparation de réactifs, ainsi que le rinçage des ustensiles en verre et en pla
  • Testé selon la monographie USP pour l’eau purifiée
  • Sans DNase, RNase ni protéase
  • Niveaux d’endotoxines ≤ 0,025 UE/ml
Certifications
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 x 4 L