Learn More
Qualité de culture cellulaire de l’eau testée aux spécifications USP de l’eau stérile pour injection, Corning™
BIOPHARMA
Code produit 15353651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
1 x 100 L
1 x 200 L
Conditionnement:
Conteneur de bioprocédés
Flacon
Conditionnement:
100L
200L
20L
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15353651 6 x 100 mL Flacon 6 pièces
15363651 6 x 500 mL Flacon 6 pièces
15373581 6 x 1 L Flacon 6 pièces
15383651 20 L Conteneur de bioprocédés 20L
15393651 1 x 100 L Conteneur de bioprocédés 100L
15303661 1 x 200 L Flacon 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485
Code produit 15353651 Fournisseur Corning Media Tech Code fournisseur 25055CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.31€
    73.85€ / 6 pièces
    Économisez 9.46€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485
Eau de qualité supérieure pour une utilisation dans les applications de culture cellulaire. L’eau pour culture cellulaire Corning™ testé à l’eau stérile USP est utilisée pour la préparation de tampons de purification et de chromatographie.
L’eau de culture cellulaire est une eau de haute qualité adaptée à une utilisation comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et d’autres réactifs pour des applications sensibles. Nos sélections de conteneurs de bioprocédés sont adaptées aux applications à grande échelle telles que le nettoyage et la préparation de réactifs en amont et en aval. L’eau de culture cellulaire est soumise à un grand nombre de tests, notamment pour vérifier les propriétés chimiques et physiques figurant dans les monographies de l’USP et de l’EP sur l’eau stérile pour injection (WFI).
Informations sur la commande
Fourni dans un flacon en plastique à l’exception des modèles MT-25-055-LB et -LH, qui sont fournis dans des sachets de milieux souples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Flacon
Quantité 6 x 100 mL