Learn More
Corning™ IPTG, poudre
BIOPHARMA
Code produit 15393721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mg
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15393721 1000 mg 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15393721 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 46102RF
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produit selon les normes industrielles les plus élevées
IPTG (isopropylthiogalactoside)
  • Inducteur de l’opéron lac dans les bactéries
  • Utilisé avec X-gal pour détecter l’activité du gène lac
  • Pour la sélection de clones contenant un gène d’intérêt pour l’opéron lac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour le détection des clones lors de l’utilisation avec X-Gal pour détecter l’activité du gène lac
Quantité 1000 mg