Learn More
Corning™ Réactif de dissociation CellStripper
BIOPHARMA
Code produit 15313661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15313661 6 x 100 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15313661 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25056CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.25€
    115.34€ / 6 pièces
    Économisez 53.91€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La solution de dissociation cellulaire non enzymatique déloge doucement les cellules adhérentes en culture
Conçue pour être une alternative à la trypsine lorsqu’elle est utilisée en association avec des milieux sans sérum ou contenant du sérum
  • Formulée avec un mélange exclusif de chélateurs
  • Réduit le risque de lésions cellulaires associées aux enzymes digestives protéiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Quantité 6 x 100 mL