Learn More
Corning™ Fioles jaugées réutilisables de classe A en PMP avec bouchon conique en PP
Code produit 11367871 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11367871 25 ml 6 pièces
11387871 50 ml -
11337871 10 ml 6 pièces
11377871 250 ml 5 pièces
11347871 100 ml 6 pièces
11357871 1 l 3 pièces
11397871 500 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11367871 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 5640P25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    151.69€ / 6 pièces
    Économisez 11.31€
    6% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Autoclavables à 121°C
Flacon translucide fourni avec un bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement. Ce produit est fabriqué selon les tolérances de classe A telles que définies par la norme ISO 1042. Fournis avec un numéro de lot imprimé et un certificat. Ces flacons peuvent être autoclavés à 121 °C sans affecter la tolérance de graduation. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de conserver les marques de graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,84 oz.
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Translucide
Description Trait de graduation étalonné individuellement
Diamètre (impériale) externe 1,6 in
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PMP
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 10,8 cm
Comprend Numéro de lot imprimé et certificat
Nbre par carton 6/boîte
Nb par paquet 1/boîte
Joint conique standard 10/19
Plage de températures (impériale) 140°F
Plage de températures (métrique) 60°C
Tolérance 0,04 mL
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Diamètre (métrique) externe 41 mm