Learn More
Corning™ Fioles jaugées réutilisables de classe B en polypropylène avec bouchon conique en PP
Code produit 11367881 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11367881 500 ml 4 pièces
11337881 25 ml 6 pièces
11307881 10 ml 6 pièces
11347881 250 ml 5 pièces
11357881 50 ml 6 pièces
11317881 100 ml 6 pièces
11327881 1 l 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11367881 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 5641P500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    167.16€ / 4 pièces
    Économisez 11.84€
    6% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement
Produit fourni avec un bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement
Flacon translucide fourni avec un bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement. Le produit est fabriqué selon les tolérances de classe B telles que définies par la norme ISO 1042. L’exposition à des températures supérieures à 60°C peut altérer leur précision. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de préserver les graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 16.9 oz
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Translucide
Description Trait de graduation étalonné individuellement
Diamètre (impériale) externe 4 in
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (impériale) 10.2 in
Hauteur (métrique) 26 cm
Comprend Numéro de lot imprimé et certificat
Nbre par carton 4/carton
Nb par paquet 1/boîte
Joint conique standard 19/26
Plage de températures (impériale) 140°F
Plage de températures (métrique) 60°C
Tolérance 0.5 ml
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 104 mm