Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger pour solutions de systèmes fermés
GREENER_CHOICE
Code produit 11931971 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
500 ml
Couleur:
Naturel
Transparent
Comprend:
Oxygénateur, réservoir intermédiaire, multiples ports d’accès et toutes les tubulures et tous les raccords requis
Sans tube plongeur
Évent, tube plongeur de 1/8 in, graduations
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Comprend unitSize
11931971 50 ml Transparent Sans tube plongeur 1 pièce
11941961 500 ml Naturel Oxygénateur, réservoir intermédiaire, multiples ports d’accès et toutes les tubulures et tous les raccords requis -
11911971 50 ml Transparent Évent, tube plongeur de 1/8 in, graduations 1 pièce
15241229 50 ml Transparent Évent, tube plongeur de 1/8 in, graduations 2 pièces
15251229 50 ml Transparent Sans tube plongeur 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11931971 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 11706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tubes à centrifuger coniques de qualité supérieure fabriqués à partir de résines ultra transparentes de haute qualité
Les tubes à centrifuger pour système à fermeture stérile Corning™ en polypropylène (PP) sont livrés individuellement en double emballage et pré-assemblés. Les bouchons ont deux ports : un port se termine par un filtre de 0,2 μm, tandis que l’autre port est une tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques, qui se termine par un raccord Luer Lock mâle. Les tubes plongeurs, lorsque disponibles, atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides
Ces tubes à centrifuger sont parfaits pour les applications nécessitant une centrifugation à grand volume. Veuillez consulter nos informations techniques pour plus d’informations sur les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning ainsi que des conseils importants relatifs à la sécurité.
  • Ces coussins de support (réf. catalogue 431124 pour 500) doivent être utilisés avec ce produit sauf si le rotor de centrifugation possède des coussins de fond en V appropriés.
  • Bouchons à joint en polyéthylène haute densité
  • La FCR maximale est de 6 000 x g.
  • Les tubes sont stériles et certifiés apyrogènes
  • Un bouchon supplémentaire est inclus pour la centrifugation
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité (impériale) 0,013 gal.
    Couleur de bouchon Orange
    Matériau du bouchon Polypropylène
    Couleur Transparent
    Description Force de réaction maximale (RCF) : 3000x G ; Style supérieur : Filé
    Diamètre (impériale) externe 1,14 in
    Diamètre (métrique) du bouchon 35 mm
    Diamètre (métrique) Tube interne 0,3 cm
    Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure 0,63 cm
    Capacité (métrique) 50 ml
    Matériau Polypropylène
    Plage de graduations 5 à 50 ml
    Graduations 2,5 mL
    Comprend Sans tube plongeur
    Longueur (impériale) 4,5 in
    Longueur (métrique) 11,4 cm
    Type de goulot Large
    Nbre par carton 2/Carton
    Nb par paquet 1/Paquet
    Jetable Usage unique
    Graduated Oui
    Mouth Style Large
    Stérilité Stérile
    Forme du fond Conique, autostable
    Type de bouchon CentriStar
    Diamètre (métrique) externe 29 mm
    Taille du bouchon 35,2 mm