Description
Les tubes à centrifuger pour système à fermeture stérile Corning™ en polypropylène (PP) sont livrés individuellement en double emballage et pré-assemblés. Les bouchons ont deux ports : un port se termine par un filtre de 0,2 μm, tandis que l’autre port est une tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques, qui se termine par un raccord Luer Lock mâle. Les tubes plongeurs, lorsque disponibles, atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides
Ces tubes à centrifuger sont parfaits pour les applications nécessitant une centrifugation à grand volume. Veuillez consulter nos informations techniques pour plus d’informations sur les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning ainsi que des conseils importants relatifs à la sécurité.
Ces coussins de support (réf. catalogue 431124 pour 500) doivent être utilisés avec ce produit sauf si le rotor de centrifugation possède des coussins de fond en V appropriés. Bouchons à joint en polyéthylène haute densité La FCR maximale est de 6 000 x g. Les tubes sont stériles et certifiés apyrogènes Un bouchon supplémentaire est inclus pour la centrifugation
Ces tubes à centrifuger sont parfaits pour les applications nécessitant une centrifugation à grand volume. Veuillez consulter nos informations techniques pour plus d’informations sur les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning ainsi que des conseils importants relatifs à la sécurité.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,132 gal |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur | Naturel |
| Description | Flacon Nunc de 80 cm2, bouchon solide, col droit, 50/boîte |
| Diamètre (métrique) Tube interne | 0,3 cm |
| Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure | 0,63 cm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifuge, Centrifuge Rotor |
| Afficher plus |