Learn More
Corning™ Récipient à échantillons coliforme
Code produit 10258673 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Comprimé de thiosulfate de sodium
comprimé sans thiosulfate de sodium
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10258673 comprimé sans thiosulfate de sodium 100 pièces
10126483 Comprimé de thiosulfate de sodium 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10258673 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 1705100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.15€
    77.70€ / 100 pièces
    Économisez 5.45€
    6% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Includes
Labels (09-730-91 only)
Déchlore automatiquement l’échantillon
Ces Corning™ Des récipients sont utilisés pour tester l'eau potable non chlorée.
  • Ne contient pas de comprimé de thiosulfate de sodium.
  • En polypropylène pur recyclable.
  • Capacité : 120 ml de capacité totale.
  • Capacité à la ligne : 100 mL ±2,5 mL (2,5 %).
  • Le récipient monobloc est muni d’un couvercle pour réduire les risques de contamination.
  • La flèche de verrouillage garantit que la stérilité n’a pas été compromise.
  • Étanche lorsque scellé correctement. Un avantage supplémentaire est le raccordement qui protège contre l’ouverture accidentelle.
  • Stérile par procédé
Informations sur la commande
Également disponible sans le comprimé de thiosulfate de sodium pour les échantillons qui ne nécessitent pas de déchloration.
Compliance
La ligne de remplissage répond aux exigences de tolérance de l’EPA américaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EPA
Couleur de bouchon Naturel
Matériau du bouchon PP
Type de bouchon Bouchon à clipser
Volume (métrique) 120 mL
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Test pour détecter la présence de bactéries coliformes, des contaminants microbiologiques dans l’eau potable
Graduée Oui
Comprend comprimé sans thiosulfate de sodium
Type de goulot Col large
Stérilité Stérile
Volume (impérial) 4 oz.
Hauteur (impériale) 3,77 in
Hauteur (métrique) 9,6cm
Diamètre (impériale) externe 1,82 in
Diamètre (métrique) externe 4,64cm