Learn More
Corning™ Support de plaque Costar™ Thermowell™
Code produit 10206631 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plaques en polycarbonate à puits Thermo
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10206631 Plaques en polycarbonate à puits Thermo 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10206631 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 2572
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.10€
    88.07€ / 20 pièces
    Économisez 10.03€
    10% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Pour les plaques en polycarbonate à puits Thermo
  • Support alvéolé 96 puits pour bandelettes 1 x 8 Stripwell™
  • Contient douze bandes 1 x 8
  • Permet de repositionner chaque puits individuel dans la plaque une fois cette dernière rompue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support de plaques
À utiliser avec (équipement) Plaques en polycarbonate à puits Thermo