Learn More
Corning™ Système de transfert liquide à 96 puits Costar™ Transtar96-™
Code produit 10471052 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
96
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux Conditionnement
10471052 96 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10471052 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 7605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Système de manipulation des liquides portatif et autoclavable conçu pour une utilisation avec des plaques à 96 puits.
Le système Costar™ Transtar-96™ est un système portatif autoclavable de manipulation de liquides conçu pour être utilisé avec des plaques à 96 puits. Une cartouche jetable stérile de 96 pointes qui se charge dans le système Transtar-96™, permettant l’aspiration, le transfert et la distribution des liquides sur une plage de volumes de 25 à 200 μl par incréments de 5 μl. -Idéal pour le changement de milieu de culture cellulaire et la sélection d’anticorps monoclonaux -La précision est évaluée à 5 % à tous les niveaux de volume -Pour les cartouches de rechange stériles, voir la réf. 7610. -Pour les réservoirs de rechange stériles, voir les références les réfs. 4876 (ouvert), 4877 (12 canaux) ou 4878 (8 canaux). Reportez-vous à l’onglet des accessoires, ci-dessous.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de transfert liquide
Autoclavable Autoclavable
Canaux 96
À utiliser avec (application) Conçu pour une utilisation avec des plaques à 96 puits, des changements de milieu de culture cellulaire et la sélection d’anticorps monoclonaux