Learn More
Corning™ Boîtes de culture non traitées
GREENER_CHOICE
Code produit 10429141 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Surface de culture:
148 cm2
21 cm2
55 cm2
8 cm2
Hauteur (métrique):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Conditionnement:
500 pièces
60 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Surface de culture Hauteur (métrique) unitSize
10429141 150 mm 148 cm2 25 mm 60 pièces
10609321 35 mm 8 cm2 10 mm 500 pièces
10419141 100 mm 55 cm2 20 mm 500 pièces
10409141 60 mm 21 cm2 15 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10429141 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 430597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    202.40€ / 60 pièces
    Économisez 14.60€
    6% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Lie les bio-molécules par des interactions passives et hydrophobes dans la nature. Les boîtes de culture non traitées Corning™ fournissent un environnement idéal pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface
  • À partir de PS vierge optiquement transparent
  • Non traitées pour les applications où l’adhérence cellulaire n’est pas souhaitée
  • Non traitées pour les applications où l’adhérence cellulaire n’est pas souhaitée
  • Rebords facilitant la manipulation
  • Les orifices d’aération assurent un échange gazeux homogène
  • Stérile
  • Stérile
  • Apyrogènes
Style de plat (mm) = diamètres réels de la surface de croissance : plat de 35 mm = 34,4 mm ; Disque de 60 mm = 52,1 mm ; Disque de 100 mm = 83,8 mm ; Platine de 150 mm = 139,1 mm.
Cat. no. 431111, Plats carrés avec des dimensions intérieures du fond de 224 x 224 mm.
Informations sur la commande
Pour les boîtes en PS traitées pour culture cellulaire : Le pack de conservation 430293 se compose de six packs qui contiennent six packs de 10 plats chacun – réduire au minimum la infection des récipients non utilisés après l’ouverture du compartiment. Fourni en pochettes de 20 plats (à l’exception du récipient de 150 x 25 mm qui est conditionné cinq par flacons et du tube de 245 x 245 mm qui est conditionné quatre par flacons).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 45 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 148 cm2
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type Boîte de Petri pour culture cellulaire
Comprend Couvercle
Nbre par carton 60/Carton
Nb par paquet 5/Paquet
Hauteur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) 150 mm