Learn More
Corning™ Tige-support
GREENER_CHOICE
Code produit 10727338 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Accessoire, tige
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10727338 Accessoire, tige 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10727338 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 440129
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
S’utilise avec : Modèles PC-400, PC-410, PC-420, PC-400D, PC-410D, PC-420D, PC-600D, PC-610D.
Corning offre une tige en acier inox de diamètre 18 (0,8 cm) composée de deux tiges 9 qui se vissent ensemble. Il se visse dans la base de la plaque chauffante Corning et des modèles d’agitateur PC-400/410/420, PC-400D/410D/420D et PC-600D/610D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) 0,313 in
À utiliser avec (équipement) Modèles PC-400, PC-410, PC-420, PC-400D, PC-410D, PC-420D, PC-600D, PC-610D
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45,7 cm
Type Accessoire, tige